Stampa…
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300374-1G OR300374-250MG
APOSOR300374-1GEA 329 EUR
APOSOR300374-1G APOSOR300374-250MG
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₄BrClN₂
Peso molecolare: 231,477 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11007847
CAS Number: 947238-42-8