Stampa…
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300373-1G OR300373-500MG
APOSOR300373-1GEA 509 EUR
APOSOR300373-1G APOSOR300373-500MG
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
Formula: C₆H₉N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10574697
CAS Number: 33631-04-8