Stampa…
2-Chloroquinoxalin-6-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300371-1G OR300371-250MG
APOSOR300371-1GEA 239 EUR
APOSOR300371-1G APOSOR300371-250MG
2-Chloroquinoxalin-6-amine
2-Chloroquinoxalin-6-amine
Formula: C₈H₆ClN₃
Peso molecolare: 179,606 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16628196
CAS Number: 112928-27-5