Stampa…
3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300369-1G OR300369-250MG OR300369-100MG
APOSOR300369-1GEA 1020 EUR
APOSOR300369-1G APOSOR300369-250MG APOSOR300369-100MG
3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
3-Bromoquinoline-7-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
Peso molecolare: 252,064 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20327982
CAS Number: 1344046-13-4