Stampa…
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300366-1G OR300366-250MG
APOSOR300366-1GEA 203 EUR
APOSOR300366-1G APOSOR300366-250MG
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19703294
CAS Number: 1445781-45-2