Stampa…
2,7-Dibromoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300365-1G OR300365-250MG
APOSOR300365-1GEA 357 EUR
APOSOR300365-1G APOSOR300365-250MG
2,7-Dibromoquinoline
2,7-Dibromoquinoline
Formula: C₉H₅Br₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261125
CAS Number: 1334405-59-2