Stampa…
4-Methyl-3-nitroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300364-1G OR300364-250MG
APOSOR300364-1GEA 173 EUR
APOSOR300364-1G APOSOR300364-250MG
4-Methyl-3-nitroquinoline
4-Methyl-3-nitroquinoline
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01574741
CAS Number: 79965-62-1