Stampa…
3-Bromoquinolin-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300363-1G OR300363-250MG
APOSOR300363-1GEA 142 EUR
APOSOR300363-1G APOSOR300363-250MG
3-Bromoquinolin-5-amine
3-Bromoquinolin-5-amine
Formula: C₉H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20327979
CAS Number: 116632-57-6