Stampa…
2-Bromo-3-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300362-1G OR300362-250MG
APOSOR300362-1GEA 575 EUR
APOSOR300362-1G APOSOR300362-250MG
2-Bromo-3-methylquinoline
2-Bromo-3-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Peso molecolare: 222,081 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03695835
CAS Number: 35740-86-4