Stampa…
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300345-1G OR300345-250MG
APOSOR300345-1GEA 448 EUR
APOSOR300345-1G APOSOR300345-250MG
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Formula: C₉H₅N₃
Peso molecolare: 155,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06762717
CAS Number: 28694-40-8