Stampa…
tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300320-100MG OR300320-250MG
APOSOR300320-100MGEA 183 EUR
APOSOR300320-100MG APOSOR300320-250MG
tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
Formula: C₁₁H₁₄BrClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31621104
CAS Number: 2231673-63-3