Stampa…
(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR300318-100MG OR300318-250MG
APOSOR300318-100MGEA 176 EUR
APOSOR300318-100MG APOSOR300318-250MG
(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
(5-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanamine
Formula: C₆H₆BrClN₂
Peso molecolare: 221,482 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257860
CAS Number: 1211592-59-4
UN: 3259
ADR: 8,III