7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR300315-100MG
OR300315-250MG
APOSOR300315-100MGEA
179
EUR
APOSOR300315-100MG
APOSOR300315-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Formula:
C₁₂H₁₀BrNO Peso molecolare: 264,118 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27937964 CAS Number: 1260493-98-8 |