Stampa…
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300314-1G OR300314-250MG
APOSOR300314-1GEA 1620 EUR
APOSOR300314-1G APOSOR300314-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
Formula: C₁₄H₁₄BrNO
Peso molecolare: 292,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29765459
CAS Number: 1301219-07-7