Stampa…
7,8-Dihydro-7,7-dimethyl-5H-pyrido[3,2-b]indol-9(6H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300312-100MG OR300312-250MG
APOSOR300312-100MGEA 164 EUR
APOSOR300312-100MG APOSOR300312-250MG
7,8-Dihydro-7,7-dimethyl-5H-pyrido[3,2-b]indol-9(6H)-one
7,8-Dihydro-7,7-dimethyl-5H-pyrido[3,2-b]indol-9(6H)-one
Formula: C₁₃H₁₄N₂O
Peso molecolare: 214,263 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30490125
CAS Number: 1595028-26-4