Stampa…
2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300308-1G OR300308-250MG
APOSOR300308-1GEA 1730 EUR
APOSOR300308-1G APOSOR300308-250MG
2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31621098
CAS Number: 1782429-68-8