5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂S·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26680605 CAS Number: 693771-79-8 |