tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR300276-1G
OR300276-250MG
OR300276-100MG
APOSOR300276-1GEA
353
EUR
APOSOR300276-1G
APOSOR300276-250MG
APOSOR300276-100MG
tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₅BrN₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17215781 CAS Number: 1253654-37-3 |