Stampa…
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300272-1G OR300272-250MG OR300272-5G
APOSOR300272-1GEA 285 EUR
APOSOR300272-1G APOSOR300272-250MG APOSOR300272-5G
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
1-(Quinolin-8-yl)ethanone
Formula: C₁₁H₉NO
Peso molecolare: 171,195 g/mol
Punto di ebollizione: 176 °C (12 mm Hg)
Punto di fusione: 42…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047620
CAS Number: 56234-20-9