Stampa…
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Boc-5-formylindoline
OR300270-1G OR300270-250MG
APOSOR300270-1GEA 290 EUR
APOSOR300270-1G APOSOR300270-250MG
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12408236
CAS Number: 879887-32-8