Stampa…
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300257-100MG OR300257-250MG
APOSOR300257-100MGEA 432 EUR
APOSOR300257-100MG APOSOR300257-250MG
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₇BrN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22036527
CAS Number: 1368338-34-4