Stampa…
5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300252-1G OR300252-250MG
APOSOR300252-1GEA 287 EUR
APOSOR300252-1G APOSOR300252-250MG
5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
Formula: C₅H₆IN₃
Peso molecolare: 235,026 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705772
CAS Number: 91416-90-9