Stampa…
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (3-bromo-5-methylbenzyl)carbamate
OR300247-1G OR300247-250MG
APOSOR300247-1GEA 619 EUR
APOSOR300247-1G APOSOR300247-250MG
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Formula: C₁₃H₁₈BrNO₂
Peso molecolare: 300,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30531038
CAS Number: 1998726-82-1