Stampa…
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300246-1G OR300246-250MG
APOSOR300246-1GEA 383 EUR
APOSOR300246-1G APOSOR300246-250MG
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀BrN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28893555
CAS Number: 1646570-05-9