Stampa…
5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300243-1G OR300243-250MG
APOSOR300243-1GEA 998 EUR
APOSOR300243-1G APOSOR300243-250MG
5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Formula: C₁₀H₈IN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30528043
CAS Number: 2090128-41-7