Stampa…
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300240-1G OR300240-250MG
APOSOR300240-1GEA 277 EUR
APOSOR300240-1G APOSOR300240-250MG
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₃ClIN₃
Peso molecolare: 279,466 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31561275
CAS Number: 2227272-49-1