Stampa…
3-Phenylpyrazin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300239-1G OR300239-250MG
APOSOR300239-1GEA 248 EUR
APOSOR300239-1G APOSOR300239-250MG
3-Phenylpyrazin-2-amine
3-Phenylpyrazin-2-amine
Formula: C₁₀H₉N₃
Peso molecolare: 171,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05722803
CAS Number: 41270-67-1