Stampa…
3-Cyclopropylpyrazin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300238-1G OR300238-250MG
APOSOR300238-1GEA 429 EUR
APOSOR300238-1G APOSOR300238-250MG
3-Cyclopropylpyrazin-2-amine
3-Cyclopropylpyrazin-2-amine
Formula: C₇H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19215706
CAS Number: 1190969-76-6