Stampa…
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300237-1G OR300237-250MG
APOSOR300237-1GEA 720 EUR
APOSOR300237-1G APOSOR300237-250MG
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
Formula: C₇H₈BrN₃
Peso molecolare: 214,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31556420
CAS Number: 1845754-43-9