Stampa…
6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300199-250MG OR300199-1G
APOSOR300199-250MGEA 388 EUR
APOSOR300199-250MG APOSOR300199-1G
6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol 95%
6-Chloro-1,7-naphthyridin-4-ol
Formula: C₈H₅ClN₂O
Peso molecolare: 180,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28129182
CAS Number: 1214241-98-1