Stampa…
3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300188-1G OR300188-250MG
APOSOR300188-1GEA 401 EUR
APOSOR300188-1G APOSOR300188-250MG
3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula: C₉H₉IN₂O
Peso molecolare: 288,085 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31536719
CAS Number: 1627713-57-8