Stampa…
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300187-1G OR300187-250MG
APOSOR300187-1GEA 335 EUR
APOSOR300187-1G APOSOR300187-250MG
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula: C₈H₇IN₂O
Peso molecolare: 274,058 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12963282
CAS Number: 1190316-96-1