4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR300178-100MG
OR300178-250MG
APOSOR300178-100MGEA
261
EUR
APOSOR300178-100MG
APOSOR300178-250MG
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Formula:
C₁₁H₁₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31536716 CAS Number: 2209086-85-9 |