Stampa…
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300170-1G OR300170-5G OR300170-250MG
APOSOR300170-1GEA 340 EUR
APOSOR300170-1G APOSOR300170-5G APOSOR300170-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03161180
CAS Number: 102732-63-8