Stampa…
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300154-500MG OR300154-250MG OR300154-1G
APOSOR300154-500MGEA 498 EUR
APOSOR300154-500MG APOSOR300154-250MG APOSOR300154-1G
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Formula: C₉H₇BClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22199344
CAS Number: 2096333-80-9