Stampa…
Ethyl 5-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300152-1G OR300152-250MG
APOSOR300152-1GEA 109 EUR
APOSOR300152-1G APOSOR300152-250MG
Ethyl 5-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-isopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 196,246 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699186
CAS Number: 1170483-34-7