Stampa…
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300151-500MG OR300151-100MG
APOSOR300151-500MGEA 435 EUR
APOSOR300151-500MG APOSOR300151-100MG
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Formula: C₉H₇BClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22199341
CAS Number: 1429665-44-0