Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₅NO₂S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06738347 CAS Number: 885278-69-3 |