Stampa…
Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300142-1G OR300142-250MG
APOSOR300142-1GEA 34.8 EUR
APOSOR300142-1G APOSOR300142-250MG
Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03840643
CAS Number: 109216-60-6