Stampa…
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-6-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 3-Chloro-6-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300130-100MG OR300130-250MG
APOSOR300130-100MGEA 324 EUR
APOSOR300130-100MG APOSOR300130-250MG
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate
Formula: C₁₁H₈ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689680
CAS Number: 1416713-88-6