Stampa…
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1-Aminoisoquinolin-6-yl)methanol, 1-Amino-6-(hydroxymethyl)-2-azanaphthalene
OR300127-250MG OR300127-100MG
APOSOR300127-250MGEA 437 EUR
APOSOR300127-250MG APOSOR300127-100MG
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22689644
CAS Number: 1374656-02-6