Stampa…
(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300123-500MG OR300123-1G
APOSOR300123-500MGEA 97.4 EUR
APOSOR300123-500MG APOSOR300123-1G
(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₀N₂·ClH
Peso molecolare: 194,661 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696103
CAS Number: 1001906-56-4