Stampa…
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300122-250MG OR300122-1G OR300122-50MG
APOSOR300122-250MGEA 0 EUR
APOSOR300122-250MG APOSOR300122-1G APOSOR300122-50MG
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044725
CAS Number: 82117-20-2