Stampa…
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300119-1G OR300119-250MG OR300119-5G
APOSOR300119-1GEA 132 EUR
APOSOR300119-1G APOSOR300119-250MG APOSOR300119-5G
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C₉H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226915
CAS Number: 190777-77-6