Stampa…
7-Chloroisoquinolin-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300118-1G OR300118-250MG
APOSOR300118-1GEA 130 EUR
APOSOR300118-1G APOSOR300118-250MG
7-Chloroisoquinolin-1-ol
7-Chloroisoquinolin-1-ol
Formula: C₉H₆ClNO
Peso molecolare: 179,603 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436984
CAS Number: 24188-74-7