Stampa…
3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloroisoquinolin-6-ol, 3-Chloro-6-hydroxy-2-azanaphthalene
OR300116-1G OR300116-250MG
APOSOR300116-1GEA 902 EUR
APOSOR300116-1G APOSOR300116-250MG
3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
3-Chloro-6-hydroxyisoquinoline
Formula: C₉H₆ClNO
Peso molecolare: 179,603 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22380493
CAS Number: 1374652-53-5