Stampa…
1-Bromo-6-chloroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-6-chloro-2-azanaphthalene
OR300111-100MG OR300111-250MG
APOSOR300111-100MGEA 394 EUR
APOSOR300111-100MG APOSOR300111-250MG
1-Bromo-6-chloroisoquinoline
1-Bromo-6-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Peso molecolare: 242,5 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13190244
CAS Number: 1196146-81-2