Stampa…
5-Bromo-6-methylisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300110-100MG OR300110-250MG
APOSOR300110-100MGEA 48.1 EUR
APOSOR300110-100MG APOSOR300110-250MG
5-Bromo-6-methylisoquinoline
5-Bromo-6-methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₈BrN
Peso molecolare: 222,081 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264577
CAS Number: 1146298-61-4