Stampa…
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 5-Bromo-1-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300109-250MG OR300109-100MG
APOSOR300109-250MGEA 133 EUR
APOSOR300109-250MG APOSOR300109-100MG
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrNO₂
Peso molecolare: 266,091 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19981746
CAS Number: 1330750-67-8