Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Chloro-7-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 1-Chloro-7-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300108-500MG
OR300108-100MG
APOSOR300108-500MGEA
364
EUR
APOSOR300108-500MG
APOSOR300108-100MG
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Methyl 1-chloroisoquinoline-7-carboxylate
Formula:
C₁₁H₈ClNO₂ Peso molecolare: 221,64 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18250895 CAS Number: 1206975-02-1 |